Få mere at vide
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine, 98+%
Artikelnummer. 15424507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424507 5 g 5g
15434507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31853.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin bruges som en atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ligand til fremstilling af telecheliske polymerer. Det er en tripodal polyaminligand og danner komplekser med gruppe 1-metaller, som bruges i alkalimetal-medierede syntetiske applikationer. Yderligere er det involveret i makrocykliseringsprocesserne ved at reagere med tripodale estere i methanol for at give tricykliske kryptander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin bruges som en atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ligand til fremstilling af telecheliske polymerer. Det er en tripodal polyaminligand og danner komplekser med gruppe 1-metaller, som bruges i alkalimetal-medierede syntetiske applikationer. Yderligere er det involveret i makrocykliseringsprocesserne ved at reagere med tripodale estere i methanol for at give tricykliske kryptander.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33527-91-2
Molekylær formel C12H30N4
Molekylvægt (g/mol) 230.40
MDL nummer MFCD00015607
InChI nøgle VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC navn N',N'-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Kogepunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Lineær formel [(CH3)2NCH2CH2]3N
Brydningsindeks 1.454
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 230.4
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine