Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris (2-cyanoethyl)phosphine |
| Smeltepunkt | 97,0 °C til 99,0 °C |
| Kogepunkt | 235,0 °C (0,9 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Jodimetri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig |
| Formel vægt | 193.19 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- Tris (2-cyanoethyl)phosphine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P313-Søg lægehjælp.