Få mere at vide
Tris(2-cyanoethyl)phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387228
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387228 10 g 10g
11397228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030165.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Tris(2-cyanoethyl)phosphin bruges til at fremstille 3,3',3″ -phosphanetriyl-tri-propionsyre og hydrochlorid ved opvarmning. Det skal bruge reagenskonc. aq. HCl med reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-53-4
Molekylær formel C9H12N3P
Molekylvægt (g/mol) 193.19
MDL nummer MFCD00013828
InChI nøgle CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC navn 3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propaannitril
SMIL C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Smeltepunkt 97°C to 98°C
Kogepunkt 235°C (0.9 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3464
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formel vægt 193.19
Procent renhed 94%
Fysisk form Krystallinsk