Få mere at vide
Tris(2-chloroisopropyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327398
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327398 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327398 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17894330100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-(2-chloropropyl)phosphate
CAS 13674-84-5
Analyt- eller komponentnavne Tris-(2-chloropropyl)phosphate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H18 Cl3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tris(2-chloroisopropyl) phosphate
InChI formel InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
IUPAC navn tris(1-chloropropan-2-yl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 327.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 326.0008 g/mol