Få mere at vide
Tris(2-chloroisopropyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-(2-chloropropyl)phosphate |
| CAS | 13674-84-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tris-(2-chloropropyl)phosphate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H18 Cl3 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Tris(2-chloroisopropyl) phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl |
| IUPAC navn | tris(1-chloropropan-2-yl) phosphate |
| Vis mere |