missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris-(2-chloroethyl)urea, TRC

Artikelnummer. 30454744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454744 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT887850500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris-(2-chloroethyl)urea
CAS 71162-64-6
Molekylær formel C7 H13 Cl3 N2 O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13Cl3N2O/c8-1-4-11-7(13)12(5-2-9)6-3-10/h1-6H2,(H,11,13)
SMIL ClCCNC(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn 1,1,3-tris(2-chloroethyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 247.55
Formel vægt 246.0093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.