Få mere at vide
Tris-(2-chloroethyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 71162-64-6 |
| Molekylær formel | C7 H13 Cl3 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl3N2O/c8-1-4-11-7(13)12(5-2-9)6-3-10/h1-6H2,(H,11,13) |
| SMIL | ClCCNC(=O)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | 1,1,3-tris(2-chloroethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.55 |
| Formel vægt | 246.0093 |