Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl)phosphate, TRC
Artikelnummer. 30449706
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449706 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30449706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8755001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-(2-chloroethyl)phosphate
CAS 115-96-8
Molekylær formel C6 H12 Cl3 O4 P
Mængde 1 g
Synonym Tris-(2-chloroethyl)phosphate, Ethanol','2-chloro-','1,1',1''-phosphate, Ethanol','2-chloro-','phosphate (3:1) (8CI,9CI), 3CF, Amgard TCEP, CEF, CLP, Celluflex CEF, Disflamoll TCA, Fyrol CEF, Fyrol CF, Genomoll P, NSC 3213, Niax 3CF, Niax Flame Retardant 3CF, Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester, Roflam E, TCEP, Tri(2-chloroethyl) phosphate, Tri(chloroethyl) phosphate, Tri(β-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloroethyl) orthophosphate, Tris(2-chloroethyl) phosphate, Tris(chloroethyl) phosphate, Tris(β-chloroethyl) phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
SMIL ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
IUPAC navn tris(2-chloroethyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 285.49
Formel vægt 283.9539