Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl)phosphate, TRC
Artikelnummer. 30455537
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30455537 10 g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30455537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT87550010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Tris-(2-chloroethyl)phosphate
CAS 115-96-8
Molekylær formel C6 H12 Cl3 O4 P
Mængde 10 g
Synonym Tris-(2-chloroethyl)phosphate, Ethanol','2-chloro-','1,1',1''-phosphate, Ethanol','2-chloro-','phosphate (3:1) (8CI,9CI), 3CF, Amgard TCEP, CEF, CLP, Celluflex CEF, Disflamoll TCA, Fyrol CEF, Fyrol CF, Genomoll P, NSC 3213, Niax 3CF, Niax Flame Retardant 3CF, Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester, Roflam E, TCEP, Tri(2-chloroethyl) phosphate, Tri(chloroethyl) phosphate, Tri(β-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloroethyl) orthophosphate, Tris(2-chloroethyl) phosphate, Tris(chloroethyl) phosphate, Tris(β-chloroethyl) phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
SMIL ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
IUPAC navn tris(2-chloroethyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 285.49
Formel vægt 283.9539
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.