Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318473
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30318473 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318473 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17894300
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-(2-chloroethyl)phosphate
CAS 115-96-8
Analyt- eller komponentnavne Tris-(2-chloroethyl)phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H12 Cl3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Chloroethanol Phosphate, 3CF, Amgard TCEP, CLP, Celluflex CEF, Disflamoll TCA, Fyrol CEF, Fyrol CF, Genomoll P, NSC 3213, Niax 3CF, Tri(chloroethyl) Phosphate, Tri(β-chloroethyl)phosphate, Tris(2-chloroethyl)orthophosphate, Tri(2-chloroethyl)phosphate, Tris(β-chloroethyl)phosphate;
InChI formel InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Løsningstype Neat
SMIL ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
IUPAC navn tris(2-chloroethyl) phosphate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 285.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 283.9539 g/mol