Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12, TRC
Artikelnummer. 30450978
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30450978 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30450978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8755022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12
CAS 1276500-47-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 2H12 Cl3 O4 P
Mængde 2.5 mg
Synonym Tris(2-chloroethyl) phosphate D12, Ethan-1,1,2,2-d4-ol','2-chloro-','1,1',1''-phosphate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn tris(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 297.56
Formel vægt 296.0292
Procent renhed >95