Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl) Phosphate-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12 |
| CAS | 1276500-47-0 |
| Molekylær formel | C6 2H12 Cl3 O4 P |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | tris(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.56 |
| Formel vægt | 296.0292 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |