Få mere at vide
Tris(2-chloroethyl) phosphate 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315395
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315395 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30315395 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL17894300CY
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane