Få mere at vide
Tris(2-carboxyethyl)fosfinhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10252952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10252952 10 g Glasflaske 10g
10583182 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10252952 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 363830100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4582.16 DKK
    3960.65 DKK / 10g
    Spare 621.51 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51805-45-9
Molekylær formel C9H12O6P
Molekylvægt (g/mol) 247.16
MDL nummer MFCD00145469
InChI nøgle PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC navn 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propansyre;hydrochlorid
SMIL [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 04, IV, 3441
Merck Index 15, 9222
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 286.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.