Få mere at vide
Tris(2-carboxyethyl)fosfinhydrochlorid, 98 %
Description
Reduktionsmiddel, specifikt for disulfider Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner, såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 177 °C til 178 °C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | (HO2CCH2CH2)3P·HCl |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,9085 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. |
| IUPAC navn | 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propansyre;hydrochlorid |
| Show More |
Safety and Handling
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride