Få mere at vide
Tris(2-carboxyethyl)fosfinhydrochlorid, 98 %
Beskrivelse
Reduktionsmiddel, specifikt for disulfider Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner, såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 177°C to 178°C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | (HO2CCH2CH2)3P·HCl |
| Mængde | 0.5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,9085 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. |
| IUPAC navn | 3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoat |
| Vis mere |