Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98 %, molekylærbiologigrad
Beskrivelse
Til reduktion af disulfidbindinger i peptider og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 177 °C til 178 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO eller vand |
| Formel vægt | 286.65 |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Molekylær biologi |
| Show More |
Safety and Handling
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride