Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98 %, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 15450127
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450127 2 g 2g
15460127 5 g -
15470127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450127 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60316.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.85 DKK
    839.65 DKK / 2g
    Spare 93.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
Til reduktion af disulfidbindinger i peptider og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51805-45-9
Molekylær formel C9H12O6P
Molekylvægt (g/mol) 247.16
MDL nummer MFCD00145469
InChI nøgle PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC navn 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propansyre;hydrochlorid
SMIL [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Smeltepunkt 177 °C til 178 °C
Emballage Plastflaske
Mængde 2 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO eller vand
Formel vægt 286.65
Procent renhed 98%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride