Få mere at vide
Tris (2-carboxyethyl)fosfinhydrochlorid, 95 %, 0,5 m soln i vand
Artikelnummer. 15449365
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449365 100 mL 100ml
15429365 5 mL 5ml
15439365 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51864.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner, såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Opløselighed Blandbar med
vand og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51805-45-9
Molekylær formel C9H12O6P
Molekylvægt (g/mol) 247.16
MDL nummer MFCD00145469
InChI nøgle PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC navn 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propansyre;hydrochlorid
SMIL [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Lineær formel (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Mængde 100 mL
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Blandet med vand og methanol.
Formel vægt 286.65
Procent renhed 95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M soln. in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride