Få mere at vide
Tris (2-carboxyethyl)fosfinhydrochlorid, 95 %, 0,5 m soln i vand
Beskrivelse
Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel til at reducere disulfidbindinger i proteiner og trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian. Det er involveret i reduktionen af sulfoxider, sulfonylchlorider, N-oxider og azider. Det spiller en vigtig rolle i vævshomogeniseringsprocessen til RNA-isolering. Det virker som et chelateringsmiddel og danner komplekser med forskellige tungmetalioner, såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) og Ni(II). Ydermere er det nyttigt til mærkning af cysteinrester med maleimider.
Opløselighed Blandbar med
vand og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Lineær formel | (HO2CCH2CH2)3P·HCl |
| Mængde | 5 mL |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og methanol. |
| Formel vægt | 286.65 |
| Procent renhed | 95% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5M soln. in water |
Sikkerhed og håndtering
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride