Få mere at vide
Tris(2-butoxyethyl) phosphate, 95%
Artikelnummer. 10337380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337380 5 g Glasflaske 5g
10503711 100 g Glasflaske 100g
10066283 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-51-3
Molekylær formel C18H39O7P
Molekylvægt (g/mol) 398.48
MDL nummer MFCD00009456
InChI nøgle WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
PubChem CID 6540
ChEBI CHEBI:35038
IUPAC navn tris(2-butoxyethyl)phosphat
SMIL CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Flammepunkt 132°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Brydningsindeks 1.4370 to 1.439
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formel vægt 398.47
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske