Få mere at vide
Tris(2-aminoethyl)amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-aminoethyl)amine |
| CAS | 4097-89-6 |
| Molekylær formel | C6 H18 N4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N1,N1-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2,2',2''-Nitrilotris[ethylamine], 2,2',2''-Triaminotriethylamine, 4-(2-Aminoethyl)diethylenetriamine, 4-(3-Azapropyl)-1,4,7-triazaheptane, Nitrilotriethylamine, Tren, Tris(β-aminoethyl)amine, β,β',β''-Triaminotriethylamine, N,N,N-Tris(2-aminoethyl)amine, N,N-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N,N-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2 |
| SMIL | NCCN(CCN)CCN |
| IUPAC navn | N',N'-bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.234 |
| Formel vægt | 146.153 |