Få mere at vide
Tris(2-aminoethyl)amine, 97%
Artikelnummer. 11403900
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403900 5 g 5g
11470437 25 g 25g
11480437 100 g 100g
11490437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21789.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Tris(2-aminoethyl)amin er en tetradentat-chelaterende ligand og danner stabile komplekser med overgangsmetaller. Det bruges også som kuldioxidabsorbent. Ydermere fungerer det som et reagens til spaltning af fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc)-gruppen i peptidsyntese. Det reagerer med arylisocyanater og isothiocyanater og giver tris-urinstof- og -thiourinstofderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(2-aminoethyl)amin er en tetradentat chelaterende ligand og danner stabile komplekser med overgangsmetaller. Det bruges også som kuldioxidabsorbent. Ydermere fungerer det som et reagens til spaltning af fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc)-gruppen i peptidsyntese. Det reagerer med arylisocyanater og isothiocyanater og giver tris-urinstof- og -thiourinstofderivater.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4097-89-6
Molekylær formel C6H18N4
MDL nummer MFCD00008177
InChI nøgle MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-aminoethyl)amine
Tæthed 0.978
pH 11.9
Kogepunkt 102°C (0.05 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Lugt Amine-like
Lineær formel N(CH2CH2NH2)3
Brydningsindeks 1.4969
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1739626
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2 ',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Opløselighedsinformation Miscible with water.
SMIL NCCN(CCN)CCN
IUPAC navn tris(2-aminoethyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 146.24
Formel vægt 146.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)am