Få mere at vide
Tris(2-aminoethyl)amin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11317251 500 mL Glasflaske 500ml
10175710 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317251 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 314795000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4097-89-6
Molekylær formel C6H18N4
Molekylvægt (g/mol) 146.24
InChI nøgle MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
IUPAC navn N',N'-bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMIL C(CN(CCN)CCN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-aminoethyl)amine
Smeltepunkt -16.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9770g/mL
Kogepunkt 265.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2NCH2CH2)3N
Brydningsindeks 1.4960 to 1.4980
Mængde 500 mL
Beilstein 04,II,695
Specifik vægtfylde 0.977
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 146.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /