Få mere at vide
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite, Mikromol™
Beskrivelse
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite |
| CAS | 31570-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C42 H63 O3 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite |
| Molekylvægt (g/mol) | 646.92 |
| Vis mere |