Få mere at vide
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325592
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325592 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325592 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17894350AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
CAS 31570-04-4
Analyt- eller komponentnavne Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C42 H63 O3 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 646.92
Mængde 1 ml
Formel vægt 646.4515 g/mol