Få mere at vide
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate, Mikromol
Beskrivelse
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate |
| CAS | 95906-11-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C42 H63 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, 1,1',1''-phosphate, Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), Alcanox 240, D 16-834, P 3, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C42H63O4P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)44-47(43,45-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)46-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| Vis mere |