Få mere at vide
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate, Mikromol
Artikelnummer. 30459154
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459154 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3963.100100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
CAS 95906-11-9
Analyt- eller komponentnavne Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C42 H63 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, 1,1',1''-phosphate, Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), Alcanox 240, D 16-834, P 3, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
InChI formel InChI=1S/C42H63O4P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)44-47(43,45-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)46-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 662.92
Mængde 100 mg
Formel vægt 662.4464 g/mol