Få mere at vide
Tris(2,4,6-Tribromophenoxy)-bismuthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,4,6-Tribromophenoxy)-bismuthine |
| CAS | 5175-83-7 |
| Molekylær formel | C18H6BiBr9O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (3:1) (ACI), Bismuthine','tris(2,4,6-tribromophenoxy)- (7CI), Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (8CI','9CI), Bibrophen, Bismuth tribromophenol, Bromphenobis, Bromuth, Sigmaform, Tribromophenobismuth, Xeroform, Xerophen |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| SMIL | BrC1=C(O[Bi](OC2=C(Br)C=C(Br)C=C2Br)OC3=C(Br)C=C(Br)C=C3Br)C(Br)=CC(Br)=C1 |
| IUPAC navn | tris(2,4,6-tribromophenoxy)bismuthane |
| Molekylvægt (g/mol) | 1198.36 |
| Formel vægt | 1189.2771 |