missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(2,3-dibromopropyl) Phosphate-d15, TRC

Artikelnummer. 30449397
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449397 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7755621MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(2,3-dibromopropyl) Phosphate-d15
CAS 157801-77-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9D15Br6O4P
Mængde 1 mg
Synonym Zetofex ZN-d15, Phosphoric Acid','Tris(2,3-dibromopropyl) Ester-d15, 3PBR-d15, Anfram 3PB-d15, Apex 462-5-d15, Bromkal P 67-6HP-d15, ES 685-d15, FireMaster LV-T 23P-d15, FireMaster T 23-d15, FireMaster T 23P-d15, Flammex AP-d15, Flammex LV-T 23P-d15, Flammex T 23P-d15, Fyrol HB 32-d15, NSC 3240-d15, Phoscon FR 150-d15, Phoscon PE 60-d15, Phoscon UF-S-d15, T 23P-d15, TDBPP-d15, Tris (flame retardant)-d15, 2,3-Dibromo-1-propanol Phosphate-d15, 2,3-Dibromo-1-propanol 1,1’,1’’-Phosphate-d15
InChI formel InChI=1S/C9H15Br6O4P/c10-1-7(13)4-17-20(16,18-5-8(14)2-11)19-6-9(15)3-12/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
SMIL BrC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])OP(OC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])Br)(OC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])Br)=O
IUPAC navn tris(2,3-dibromopropyl-1,1,2,3,3-d5) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 712.7
Formel vægt 706.67
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.