Få mere at vide
Tris(2,3-dibrompropyl)isocyanurat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurat er et ikke-nedbrydeligt heterocyklisk hexabromineret flammehæmmende middel. Det hæmmede udtrykket af psaA og psbC, hvilket førte til en reduktion af Nannochloropsis sp.s vækstmasse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurat er et ikke-nedbrydeligt heterocyklisk hexabromineret flammehæmmende middel. Det hæmmede udtrykket af psaA og psbC, hvilket førte til nedgang i Nannochloropsis sp. ′ s vækstbiomasse.
Opløselighed
Opløselig i kloroform.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 728.69 |
| Procent renhed | 97% |