Få mere at vide
Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30450916
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30450916 10 g
1 options
Artikelnummer. 30450916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88788810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
CAS 70384-51-9
Molekylær formel C15H33NO6
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
SMIL COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Formel vægt 323.2308