Få mere at vide
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chlorid, hexahydrat, 98%
Artikelnummer. 10154740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10154740 1 g Glasflaske 1g
10229203 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208750010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50525-27-4
Molekylær formel C30H36Cl2N6O6Ru
Molekylvægt (g/mol) 748.62
MDL nummer MFCD00149670
InChI nøgle WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin; ruthenium(2+); dichlorid;hydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Elementær analyse 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 748.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller