Få mere at vide
Tris(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II) hexahydrat, 98+%
Beskrivelse
Tris(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II)hexahydrat er en katalysator, der anvendes i lysinducerede redoxreaktioner. Det er en vigtig katalysator i undersøgelser hen imod fotokemisk vandspaltning. Dette produkt kan bruges som en katalysator i farmaceutisk forskning. Det er bredt anvendt inden for fotoelektriske kemiske komponenter, fotovoltaiske celler, smarte biosensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate |
| Smeltepunkt | 63 °C til 66 °C |
| Farve | Rød til Orange |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 748,63 (640,54 Vandfri) |
| Fysisk form | Krystallinsk |