Få mere at vide
Tris(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II) hexahydrat, 98+%
Artikelnummer. 11387547
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387547 0.5 g 0.5g
11397547 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012783.02
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748,62 g/mol
Tris(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II)hexahydrat er en katalysator, der anvendes i lysinducerede redoxreaktioner. Det er en vigtig katalysator i undersøgelser hen imod fotokemisk vandspaltning. Dette produkt kan bruges som en katalysator i farmaceutisk forskning. Det er bredt anvendt inden for fotoelektriske kemiske komponenter, fotovoltaiske celler, smarte biosensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50525-27-4
Molekylær formel C30H36Cl2N6O6Ru
Molekylvægt (g/mol) 748.62
MDL nummer MFCD00149670
InChI nøgle WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin; ruthenium(2+); dichlorid;hydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Farve Rød til Orange
Analyseprocentområde >98%
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 748.63 (640.54 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk