missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii) |
| CAS | 14324-99-3 |
| Molekylær formel | C33H57MnO6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-; |
| SMIL | [Mn+3].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-] |
| IUPAC navn | manganese(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 604.74 |
| Formel vægt | 604.3536 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?