Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III), 99%
Artikelnummer. 11375048
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375048 10 g 10g
11365048 0.5 g 0.5g
11355048 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043993.09
Request Bulk or Custom Format
Dampaflejring
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)cobalt(III) bruges forstadie til aerosol-assisteret CVD af blandet ledende keramiske film af Sr-Co-Fe perovskitfaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14877-41-9
Molekylær formel C33H57CoO6
Molekylvægt (g/mol) 608.75
MDL nummer MFCD00233617,MFCD00233617
InChI nøgle UJRJNARBHKKZST-UHFFFAOYSA-K
Synonym cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 131675252
SMIL [Co+3].CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt (III)
Smeltepunkt 254°C to 256°C
Farve Grøn
Kogepunkt 120°C (0.5 mmHg)(sublimation)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn cobalt(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olat
Formel vægt 608.72
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver