missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate, TRC

Artikelnummer. 30451149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451149 500 mg
30454364 50 mg
30453576 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT876723500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58244-27-2
Molekylær formel C7H7F9O3
Molekylvægt (g/mol) 310.11
Synonym 2-[bis(2,2,2-Trifluoroethoxy)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
IUPAC navn 2-[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
SMIL FC(F)(F)COC(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7F9O3/c8-5(9,10)1-17-4(18-2-6(11,12)13)19-3-7(14,15)16/h4H,1-3H2
Formel vægt 310.0251
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.