Få mere at vide
Tris(1-methylethoxy)fosfan, Mikromol™
Artikelnummer. 30049985
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049985 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30049985 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3503.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tris(1-methylethoxy)fosfan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Analyt- eller komponentnavne Tris(1-methylethoxy)phosphane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H21 O3 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMIL CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn Tripropan-2-yl fosfit
Molekylvægt (g/mol) 208.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 208,1228 g/mol