Få mere at vide
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy) bismut, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15436965
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436965 25 g 25g
15416965 1 g 1g
15426965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045488.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
C15H33O6Bi
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismut bruges som metalorganiske prækursorer til fremstilling af tynde film af bismuth-titanoxid, som finder anvendelse i ferroelektrisk random access memory.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H33O6Bi
MDL nummer MFCD11113030
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Smeltepunkt 70 °C
Farve Gul
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethylcyclohexan.
Formel vægt 518.4
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Krystallinsk