Få mere at vide
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595126 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595126 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15595126 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454531000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
CAS 510758-28-8
Smeltepunkt 138 °C til 140 °C
Farve Brun
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C30H30N10
MDL nummer MFCD09265124
Mængde 100 mg
Synonym tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
InChI nøgle WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
IUPAC navn 1-(1-benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 530.64
PubChem CID 11203363
Formel vægt 530.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.