Få mere at vide
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin, 97+%
Artikelnummer. 15420107
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420107 250 mg 250mg
15410107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66485.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.60 DKK
    1074.65 DKK / 250mg
    Spare 230.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530,64 g/mol
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin stabiliserer Cu(I) mod disproportionering og oxidation, hvilket øger dens katalytiske virkning i azid-acetylen-cycloadditionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin stabiliserer Cu(I) mod disproportionering og oxidation, hvilket øger dens katalytiske virkning i azid-acetylen-cycloadditionen.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, DMF.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 510758-28-8
Molekylær formel C30H30N10
Molekylvægt (g/mol) 530.64
MDL nummer MFCD09265124
InChI nøgle WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
PubChem CID 11203363
IUPAC navn 1-(1-benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamin
SMIL C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Smeltepunkt 132 °C til 143 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, DMF.
Formel vægt 530.63
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine