Få mere at vide
Tris-(1,3-dichloroisopropyl) phosphate Standard 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate |
| CAS | 13674-87-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H15 Cl6 O4 P |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2 |
| SMIL | ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl |
| IUPAC navn | tris(1,3-dichloropropan-2-yl) phosphate |
| Vis mere |