Få mere at vide
Tris-(1,3-dichloroisopropyl) phosphate Standard 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319166
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30319166 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30319166 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011137AL
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate
CAS 13674-87-8
Analyt- eller komponentnavne Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H15 Cl6 O4 P
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
SMIL ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
IUPAC navn tris(1,3-dichloropropan-2-yl) phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 430.9
Mængde 5 ml
Formel vægt 427.8839 g/mol