Få mere at vide
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate-d15 |
| CAS | 1447569-77-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 D15 Cl6 O4 P |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate D15 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | tris[2-chloro-1-[chloro(dideuterio)methyl]-1,2,2-trideuterio-ethyl] phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446 |
| Vis mere |