missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d15, TRC

Artikelnummer. 30454864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30454864 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8763072.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate-d15
CAS 1447569-77-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 D15 Cl6 O4 P
Mængde 2.5 mg
Synonym Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate D15, Tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate D15
InChI formel InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn tris[2-chloro-1-[chloro(dideuterio)methyl]-1,2,2-trideuterio-ethyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 446
Formel vægt 442.978
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.