Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 9,5
Artikelnummer. 15414539
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15414539
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62084.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 9,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 9,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed
Opløselig i vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 9.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00004679
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754