Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 9,0, 0,2 mikron filtreret
Artikelnummer. 15440147
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440147 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15440147 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60707.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS
Navn note 0.2 micron filtered
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754