Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 8,8
Artikelnummer. 15453219
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453219 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15453219 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60452.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.80 DKK
    667.65 DKK / 1 L
    Spare 74.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M buffer bruges som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser TRIS, 1,0 M buffer bruges som buffere til stabilisering og
lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 8.8
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00004679
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754