Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 8,4
Artikelnummer. 15484919
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484919 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15484919 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J62577.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.85 DKK
    614.65 DKK / 1 L
    Spare 68.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Anvendes som biologisk bufferstof i pH-området 7 9; —pKa = 8,3 ved 20°°C; pKa = 7,82 ved 37 °C. Anvendes som en biologisk buffer eller som en komponent i bufferformuleringer såsom TAE og TBE buffere. Tris har en pKa på 8,06 og er meget nyttig i biologi- og biokemi-laboratoriet, fordi den har bufferegenskaber i intervallet af den typiske fysiologiske pH-værdi for de fleste levende organismer (pH 7,0-9,0). Tris er blevet rapporteret at interferere med aktiviteten af en række enzymer, det bør derfor bruges forsigtigt, når man studerer proteiner. Anvendes i kemisk fremstilling (overfladeaktive midler, vulkaniseringsacceleratorer og lægemidler), som emulgeringsmiddel (kosmetik, mineralolie og paraffinvoksemulsioner, læderforbindinger, tekstilspecialiteter, pudsemidler, rengøringsmidler og opløselige olier) og som absorbent til alkaliske standardbuffergasser, syreimetriske gasser og syreimetriske standarder. Anvendes i buffersystemer til fryseopbevaring af sæd, til at regulere pH i transporten af levende akvatiske arter, cellekulturmedier og antiinflammatoriske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 8.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754