Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,8
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS buffer soln. |
| CAS | 77-86-1 |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 7.8 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C4H11NO3 |
| Lugt | Lugtfri |
| MDL nummer | MFCD00004679 |
| InChI nøgle | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |