Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,6
Artikelnummer. 15493699
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493699 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15493699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61036.K2
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 7.6
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00004679
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754