Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15493369
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493369 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15493369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60636.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 1 L
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til
stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed Opløselig i vand
og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00004679
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754