Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15413019
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413019 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15413019 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60202.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.04 DKK
    658.65 DKK / 1 L
    Spare 125.39 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Tris bruges til pH-kontrol i buffersystemer til elektroforeseapplikationer. Tris bruges i assays, der bruges til at karakterisere aktiviteten og kinetikken af de enzymer, der katalyserer SUMOylering af små ubiquitin-lignende proteiner (SUMO ) og SUMO-afhængige protein-protein-interaktioner. Bruges også som buffere i en lang række biologiske systemer. Det er blevet brugt som udgangsmateriale for polymerer, oxazoloner (med carboxylsyrer) og oxazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris bruges til pH-kontrol i buffersystemer til elektroforeseapplikationer. Tris bruges i assays, der bruges til at karakterisere aktiviteten og kinetikken af de enzymer, der katalyserer SUMOylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel C4H11NO3
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00004679
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754